APOH93ED6140
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303549-1G
379,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303549-1G
379,90 €
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2BrF4N/c9-5-1-4(3-14)7(10)6(2-5)8(11,12)13/h1-2H
Clave InChI
UAQOEVIMYAFFFO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)