Merck
APOH93DA1D54
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3BrFNS/c8-5-2-1-3-6(7(5)9)10-4-11/h1-3H
Clave InChI
ASLKYOSUQGDVCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluorophenylisothiocyanate