Merck
APOH580DAEB5
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.99
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5IO/c8-5-3(13)1-2-4(6(5)9)14-7(10,11)12/h1-2H
Clave InChI
FPOGKNILYMORJC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-1-iodo-4-trifluoromethoxybenzene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-1-iodo-4-trifluoromethoxybenzene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)