APOH57C99BFD
Apollo Scientific Ltd
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: OR300368-1G
59,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: OR300368-1G
59,80 €
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h2,4,6,8,11H,1,3,5H2
Clave InChI
YCQHYOBSOVFBEB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5678-tetrahydroquinolin-8-ol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)