Merck
APOH57C99BEF
Apollo Scientific Ltd
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulfonic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
464.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,1,2,2-tetrafluoro-2-((1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl)oxy)ethane-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H2F14O5S/c8-1(2(9,10)11)25-5(16,17)3(12,4(13,14)15)26-6(18,19)7(20,21)27(22,23)24/h1H,(H,22,23,24)
Clave InChI
KOHJZTAURQTUHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7h-perfluoro-4-methyl-36-dioxaoctanesulfonic-acid
Synonym
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxyethanesulfonic acid
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7h-perfluoro-4-methyl-36-dioxaoctanesulfonic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)