Merck
APOH57C9912C
Apollo Scientific Ltd
Alpha-methylene-gamma-valerolactone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
112.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-methyl-3-methylenedihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h5H,1,3H2,2H3
Clave InChI
KYLUHLJIAMFYKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)