APOH316CDED1
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrClF/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Clave InChI
GBESIUPWXGQOFP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)