Merck
APOH29F2C439
Apollo Scientific Ltd
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
250 MG
225,90 €
1 G
598,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC56880-250MG
225,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
225,90 €
1 G
598,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC56880-250MG
225,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F3N4/c9-8(10,11)7-14-5(4-12)6-13-2-1-3-15(6)7/h1-3H
Clave InChI
IVRINHTUARGQER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-trifluoromethylimidazo15-apyrimidine-8-carbonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-trifluoromethylimidazo15-apyrimidine-8-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)