APOH11A9DD57
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-ethynylbenzoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: OR41056-1G
81,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: OR41056-1G
81,80 €
bp
45-50
Iupac Name
methyl 3-ethynylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H8O2/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
Clave InChI
DDXZMLZQQWVSRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-ethynylbenzoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)