Merck
APOH11A9CA94
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Seleccione un Tamaño
250 MG
191,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC48565-250MG
191,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
191,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.98
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC48565-250MG
191,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Clave InChI
WCBUSZLXHSFLHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-trifluoromethylpyridazine
Synonym
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1,2-diazine
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-trifluoromethylpyridazine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)