Merck
APOH11A9C1F2
Apollo Scientific Ltd
4-Fluorochalcone
Seleccione un Tamaño
1 G
59,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC0717-1G
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
59,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC0717-1G
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C15H11FO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H
Clave InChI
NYSCQZARWVHQBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluorochalcone_PC0717
Synonym
3-(4-Fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluorochalcone_PC0717
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)