Merck
APOH11A9BBDB
Apollo Scientific Ltd
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Seleccione un Tamaño
250 MG
212,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC56745-250MG
212,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
212,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC56745-250MG
212,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
Clave InChI
IZMKCCNNTVCJGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-difluoro-1-4-fluorophenylethanone
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-difluoro-1-4-fluorophenylethanone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)