Merck
APOH10B58FF5
Apollo Scientific Ltd
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Seleccione un Tamaño
250 MG
114,40 €
1 G
265,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR111516-250MG
114,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
114,40 €
1 G
265,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR111516-250MG
114,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)10-11-8(6)9/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
Clave InChI
HNOSKPXFWPKCPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-methoxy-1h-indazol-3-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-methoxy-1h-indazol-3-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)