APOH04239DE1
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
About This Item
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrClF3O/c9-4-5-6(10)2-1-3-7(5)14-8(11,12)13/h1-3H,4H2
Clave InChI
COHYTMOYGPWHHN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethoxybenzyl-bromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)