Merck
APOH03871D29
Apollo Scientific Ltd
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
250 MG
395,30 €
1 G
1104,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303299-250MG
395,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
395,30 €
1 G
1104,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303299-250MG
395,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-ethoxy-3,5-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9F2NO3S/c1-2-14-8-6(10)3-5(9)4-7(8)15(11,12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)
Clave InChI
KMMOLKFVJPAFNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzenesulfonamide
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzenesulfonamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)