Merck
APOH03871C8F
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Seleccione un Tamaño
1 G
253,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR111302-1G
253,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
253,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.52
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR111302-1G
253,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H6BrClN4O/c9-7-6(8(15)13-11)12-5-2-1-4(10)3-14(5)7/h1-3H,11H2,(H,13,15)
Clave InChI
YRRMYOUDCDYHOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)