Merck
APO630168851
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Seleccione un Tamaño
250 MG
61,60 €
1 G
232,10 €
5 G
1125,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC502024-250MG
61,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
61,60 €
1 G
232,10 €
5 G
1125,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
392.94
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC502024-250MG
61,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-bromo-1-(3-iodo-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H5BrF3IO/c10-4-8(15)5-1-6(9(11,12)13)3-7(14)2-5/h1-3H,4H2
Clave InChI
JSLOXLJXBDELNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-5-trifluoromethylphenacyl-bromide
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-5-trifluoromethylphenacyl-bromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)