Merck
APO458955676
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-aminopropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.2
Número MDL:
mp
64
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5,8H2,1-3H3
Clave InChI
ZJXHVYSDMUKUCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-aminopropanoate
Flash Point
192.3
Melting Point
64
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-aminopropanoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)