Merck
APO458955469
Apollo Scientific Ltd
N-((2-Methylphenyl)maleimide
Seleccione un Tamaño
1 G
123,20 €
5 G
354,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR7296-1G
123,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
123,20 €
5 G
354,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR7296-1G
123,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2-methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-8-4-2-3-5-9(8)12-10(13)6-7-11(12)14/h2-7H,1H3
Clave InChI
QYOJZFBQEAZNEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-2-methylphenylmaleimide
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-2-methylphenylmaleimide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)