Merck
APO456876716
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
densidad
1.74
Iupac Name
2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O2/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3,12H
Clave InChI
RHRRKORKKIVAGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethoxyphenol
Synonym
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
densidad
1.74
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethoxyphenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)