Merck
APO456876695
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methylphenylacetic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
79,60 €
5 G
155,50 €
25 G
395,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC0889-1G
79,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
79,60 €
5 G
155,50 €
25 G
395,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC0889-1G
79,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
90-92
Iupac Name
(3-fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
ZESQUNYKCICBQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
Synonym
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)-6-fluorotoluene
Boiling point
90-92
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)