APO456798612
Apollo Scientific Ltd
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9495-100MG
107,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9495-100MG
107,10 €
bp
51-54
Iupac Name
6-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8F3NO2/c14-13(15,16)10-2-1-3-11(6-10)19-12-5-4-9(8-18)7-17-12/h1-8H
Clave InChI
DRUGLLSGNJQMBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-3-trifluoromethylphenoxynicotinaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)