Merck
APO456798527
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
61,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9296-1G
61,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
61,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.59
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9296-1G
61,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
49-51
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)10)8(9)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
ZMPICCMPENQNFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Synonym
3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
Flash Point
133/12mm
Boiling point
49-51
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)