Merck
APO456797431
Apollo Scientific Ltd
Sodium 3-fluorobenzoate
Seleccione un Tamaño
25 G
64,20 €
100 G
92,80 €
500 G
199,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC5732-25G
64,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
64,20 €
100 G
92,80 €
500 G
199,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC5732-25G
64,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
sodium 3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H5FO2.Na/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
GCXUCULHJVOCJG-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/sodium-3-fluorobenzoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/sodium-3-fluorobenzoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)