Merck
APO456796309
Apollo Scientific Ltd
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
337.89
Número MDL:
mp
none
densidad
2.003
Iupac Name
1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Inchi Code
1S/C5H4Br2F6/c6-4(10,11)1-3(8,9)2-5(7,12)13/h1-2H2
Clave InChI
XYMBGGTVDWPIBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-dibromo-113355-hexafluoropentane
Flash Point
54.2/14mm
Melting Point
none
densidad
2.003
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-dibromo-113355-hexafluoropentane
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)