Merck
APO456796304
Apollo Scientific Ltd
Dibromo(fluoro)acetic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
55,00 €
1 G
132,00 €
5 G
455,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC2253M-250MG
55,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
55,00 €
1 G
132,00 €
5 G
455,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.84
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC2253M-250MG
55,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
40-41
Iupac Name
dibromo(fluoro)acetic acid
Inchi Code
1S/C2HBr2FO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clave InChI
NWIYDZBYJAJLNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/dibromofluoroacetic-acid
Synonym
2,2-Dibromo-2-fluoroethanoic acid
Flash Point
130/60mm
Boiling point
40-41
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/dibromofluoroacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)