Merck
APO456795628
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
66,40 €
5 G
114,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC10143-1G
66,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
66,40 €
5 G
114,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC10143-1G
66,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
132-134
Iupac Name
ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClF3N2O2/c1-2-19-10(18)8-5-17-4-6(11(13,14)15)3-7(12)9(17)16-8/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
AKACORAIGDTIFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-chloro-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Synonym
8-Chloro-2-(ethoxycarbonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Boiling point
132-134
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-chloro-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)