Merck
APO456794718
Apollo Scientific Ltd
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbohydrazide
Seleccione un Tamaño
1 G
274,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR8551-1G
274,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
274,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR8551-1G
274,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
188-190
Iupac Name
thieno[3,2-b]thiophene-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6N2OS2/c8-9-7(10)6-3-5-4(12-6)1-2-11-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
GLEYHEKHGPYQOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/thieno32-bthiophene-2-carbohydrazide
Boiling point
188-190
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/thieno32-bthiophene-2-carbohydrazide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)