APO456792367
Apollo Scientific Ltd
4,5-Dimethyloctane
About This Item
Iupac Name
4,5-dimethyloctane
Inchi Code
1S/C10H22/c1-5-7-9(3)10(4)8-6-2/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
DOYJTLUPPPUSMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dimethyloctane
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)