Merck
APO455838844
Apollo Scientific Ltd
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
59,80 €
250 MG
65,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9635-100MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
59,80 €
250 MG
65,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9635-100MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-phenyl-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O/c12-11(13,14)8-6-9(17)16-10(15-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,15,16,17)
Clave InChI
SMUCGWAIODOUCG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-hydroxy-2-phenyl-6-trifluoromethylpyrimidine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-hydroxy-2-phenyl-6-trifluoromethylpyrimidine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)