Merck
APO455838642
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
96,10 €
5 G
216,00 €
25 G
760,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9094-1G
96,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
96,10 €
5 G
216,00 €
25 G
760,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.01
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC9094-1G
96,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FIO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
Clave InChI
LMDKAOXRCQPCAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)