Merck
APO455838298
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.13
Número MDL:
bp
42-45
Iupac Name
2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-7(9)3-2-6(4-11)8(5)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
GNNHZCHETSTMOG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methylbenzonitrile
Synonym
3-Cyano-2,6-difluorotoluene
Boiling point
42-45
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methylbenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)