Merck
APO455838264
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
59,80 €
5 G
90,60 €
25 G
214,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC7836-1G
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
59,80 €
5 G
90,60 €
25 G
214,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC7836-1G
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
137-139
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-7-4(8(11)12)2-3-5(9)6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BGBIVLWLYHILBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Synonym
6-Carboxy-2,3-difluoroanisole, 3,4-Difluoro-o-anisic acid
Boiling point
137-139
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)