Merck
APO455837842
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-7-4-3-6(5-12)8(10)9(7)11/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
DYASUFNACNHJMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluorobenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluorobenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)