Merck
APO455837604
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,5-difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c1-13-7-5(10)2-4(8(9)12)3-6(7)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
KQZUCQYQLNPECC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-4-methoxybenzoyl-chloride
Synonym
4-(Chlorocarbonyl)-2,6-difluoroanisole, 4-(Chloroformyl)-2,6-difluoroanisole
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-4-methoxybenzoyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)