Merck
APO455837217
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
>110
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrF3N/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
KZFVJLGAVFCPAZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Viscous
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethylbenzonitrile
Synonym
3-Bromo-5-cyanobenzotrifluoride, 5-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolunitrile
Melting Point
>110
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethylbenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)