APO455837132
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: PC53023-1G
222,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: PC53023-1G
222,60 €
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H,10H2
Clave InChI
ASLOEQLGHNXAHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)