Merck
APO455836876
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Seleccione un Tamaño
250 MG
210,50 €
1 G
386,50 €
5 G
1204,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC50106-250MG
210,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
210,50 €
1 G
386,50 €
5 G
1204,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.01
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC50106-250MG
210,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H3BrF4N2O2/c8-2-1-3(14(15)16)6(13)4(5(2)9)7(10,11)12/h1H,13H2
Clave InChI
BLAKCIFWVCDGMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-trifluoromethylaniline
Synonym
2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-trifluoromethylaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)