APO455836805
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: PC49619-250MG
146,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: PC49619-250MG
146,70 €
Iupac Name
2-bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-9-6(8(12)5-10)3-2-4-7(9)11/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
VEXWUZXZXRQRTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyphenacyl-bromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)