Merck
APO455836538
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Seleccione un Tamaño
250 MG
146,70 €
1 G
306,20 €
5 G
838,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC48458-250MG
146,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
146,70 €
1 G
306,20 €
5 G
838,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC48458-250MG
146,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
NOJDAPWTVVCMGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Synonym
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-Bromo-4-fluoro-o-cresol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)