Merck
APO455836499
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
20,90 €
1 G
40,70 €
5 G
177,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC48345-250MG
20,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
20,90 €
1 G
40,70 €
5 G
177,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC48345-250MG
20,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
bp
128-130
Iupac Name
2-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
Clave InChI
CCADJZMMYROPCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethylbenzoic-acid
Synonym
2-Carboxybenzal fluoride, alpha,alpha-Difluoro-o-toluic acid
Boiling point
128-130
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethylbenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)