Merck
APO455836406
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
142,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC4602-1G
142,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
142,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC4602-1G
142,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
125-128
Iupac Name
2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-7-4-5(9(10,11)12)2-3-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
QWRIRBUKLBWVNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzoic-acid
Synonym
2-Carboxy-5-(trifluoromethyl)anisole, 4-Carboxy-3-methoxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-anisic acid
Boiling point
125-128
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)