Merck
APO455836219
Apollo Scientific Ltd
2-Acetamido-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
168-170
mp
>110
Iupac Name
2-(acetylamino)-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8FNO3/c1-5(12)11-8-3-2-6(10)4-7(8)9(13)14/h2-4H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
QNHDURZULPJHIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-acetamido-5-fluorobenzoic-acid
Synonym
N-Acetyl-5-fluoroanthranilic acid, 2-(Acetylamino)-5-fluorobenzoic acid, 2'-Carboxy-4'-fluoroacetanilide
Boiling point
168-170
Melting Point
>110
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-acetamido-5-fluorobenzoic-acid