Merck
APO455836062
Apollo Scientific Ltd
5-({[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}methyl)-2-furoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
59,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC4006-100MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
59,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC4006-100MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
176-178
Iupac Name
5-({[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulfanyl}methyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H8F3NO3S/c13-12(14,15)7-1-4-10(16-5-7)20-6-8-2-3-9(19-8)11(17)18/h1-5H,6H2,(H,17,18)
Clave InChI
MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-5-trifluoromethylpyridin-2-ylthiomethyl-2-furoic-acid
Synonym
2-{[(5-Carboxyfur-2-yl)methyl]sulphanyl}-5-(trifluoromethyl)pyridine, 5-({[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}methyl)furan-2-carboxylic acid
Boiling point
176-178
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-5-trifluoromethylpyridin-2-ylthiomethyl-2-furoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)