Merck
APO455835768
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-nitrophenol
Seleccione un Tamaño
1 G
59,80 €
5 G
63,10 €
25 G
118,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC3403-1G
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
59,80 €
5 G
63,10 €
25 G
118,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC3403-1G
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
37-39
Iupac Name
3-fluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4FNO3/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8(10)11/h1-3,9H
Clave InChI
GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenol
Synonym
2-Fluoro-6-hydroxynitrobenzene
Boiling point
37-39
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)