Merck
APO455835608
Apollo Scientific Ltd
(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl [4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamate
Seleccione un Tamaño
250 MG
66,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC31829-250MG
66,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
66,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
370.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC31829-250MG
66,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4,5-dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl 4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2F3N3O3/c13-9-10(14)20(5-18-9)6-22-11(21)19-7-1-3-8(4-2-7)23-12(15,16)17/h1-5H,6H2,(H,19,21)
Clave InChI
QLURORHHEYVXSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dichloro-1h-imidazol-1-ylmethyl-4-trifluoromethoxyphenylcarbamate
Synonym
4,5-Dichloro-1-[({[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl}oxy)methyl]-1H-imidazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dichloro-1h-imidazol-1-ylmethyl-4-trifluoromethoxyphenylcarbamate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)