Merck
APO455835537
Apollo Scientific Ltd
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Seleccione un Tamaño
1 G
20,90 €
5 G
46,20 €
25 G
210,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC3101-1G
20,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
20,90 €
5 G
46,20 €
25 G
210,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC3101-1G
20,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
bp
98-102
Iupac Name
bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-5-1-3-9(7-11)13(22)10-4-2-6-12(8-10)15(19,20)21/h1-8H
Clave InChI
POOXOHISLGOAEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-bistrifluoromethylbenzophenone
Synonym
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Boiling point
98-102
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-bistrifluoromethylbenzophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)