APO455835318
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoroaniline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: PC2771-10G
59,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: PC2771-10G
59,80 €
Iupac Name
5-bromo-2-fluorophenylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoroaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)