Merck
APO455834944
Apollo Scientific Ltd
6-chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Seleccione un Tamaño
500 MG
59,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC1931C-500MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
59,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.59
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC1931C-500MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
178-182
Iupac Name
6-chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C10H4ClF3O3/c11-6-1-4-5(10(12,13)14)2-9(16)17-8(4)3-7(6)15/h1-3,15H
Clave InChI
AJOANILONFCHFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin
Synonym
6�hloro-4-trifluoromethylumbelliferone, 6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
Boiling point
178-182
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)