Merck
APO455834742
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O2S/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
HQJOBVILQKWFGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-trifluoromethylsulphanylbenzoate
Synonym
Methyl 4-[(trifluoromethyl)thio]benzoate, 4-(Methoxycarbonyl)phenyl trifluoromethyl sulphide
Flash Point
117/20mm
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-trifluoromethylsulphanylbenzoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)